Tricloruro de 4-azoniaoctametilendiamonio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J61595.MCEA 73.5 EUR
J61595.MC
Tricloruro de 4-azoniaoctametilendiamonio ≥99%
Tricloruro de 4-azoniaoctametilendiamonio
Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins
Formula: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254,63 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012918
Núm. CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Índice Merck: 12,08893