N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (por GC), ChromAR® for liquid chromatography, para espectrofotometría UV, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: DimetilformamidaÁcido fórmico dimetilamidaDMF
Filtrado por 0,2 µm
5362-25EA 190.82 EUR
5362-25 5362-08
N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (por GC), ChromAR® for liquid chromatography, para espectrofotometría UV, Macron Fine Chemicals™
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57,5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HCON(CH₃)₂)(by GC) (corrected for water) (total isomers and ethylbenzene) ≥99.8 %
ACS - Color (APHA) ≤15
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.003
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 270 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤0.30
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 295 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 310 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 - 400 nm ≤0.01
Filtered through a 0.2 micron filter.