Hierro (III) óxido ≥98.0% (by iodometry), en polvo, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Atención
Sinónimos: Trióxido de dihierroÓxido de hierro (III)
2024-01EA 131.76 EUR
2024-01 2024-07
Hierro (III) óxido ≥98.0% (by iodometry), en polvo, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hierro (III) óxido
Formula: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Pto. de fusión: 1538 °C
Densidad: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011008
Núm. CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Índice Merck: 12,04072
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Fe₂O₃) (by iodometry) ≥ 98.0 %
Insoluble in HCl ≤ 0.2 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Copper (Cu)(by AAS)
Manganese (Mn)(by AAS)
Zinc (Zn)(by AAS) ≤ 0.01 %