Hierro, en polvo, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Atención
|
2226-01EA
157.13
EUR
2226-01
Hierro, en polvo, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hierro
Formula:
Fe MW: 55,85 g/mol Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1536 °C Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010999 Núm. CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (Fe) | ≥96.0 % |
Insoluble in H₂SO₄ | ≤0.2 % |
Water-Soluble Substances | ≤0.03 % |
Sulfide (S) | ≤0.03 % |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤5.000 ppm |