Glicina ≥99.5% cell culture reagent
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-Gly-OH
J62407.A1EA 72.1 EUR
J62407.A1 J62407.36
Glicina ≥99.5% cell culture reagent
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.)
Densidad: 1,595
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Índice Merck: 13,04504
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg