4-Metilimidazol

Proveedor: EHRENSTORFER GMBH

Sinónimos: 4-Metil-1H-imidazol

EHERC15088300EA 144 EUR
EHERC15088300
4-Metilimidazol
4-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Número MDL: MFCD00005201
Núm. CAS: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 3263
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR