Ácido láctico
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Peligro
Sinónimos: DL-Ácido láctico
EHERC14582000EA 73.6 EUR
EHERC14582000
Ácido láctico
Ácido láctico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004520
Núm. CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Índice Merck: 13,05351