Azul de bromofenol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
D293-03EA 0 EUR
D293-03
Azul de bromofenol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Pto. de fusión: 273 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Clarity of Solution Passes Test
Visual Transition Interval - pH…4.6 (Blue) Passes Test
Visual Transition Interval - pH…3.0 (Yellow) Passes Test