2,6-Dibromo-4-cloroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB1516-25GEA 0 EUR
TCIAB1516-25G
2,6-Dibromo-4-cloroanilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromo-4-cloroanilina
Formula: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285,37 g/mol
Pto. Ebullición: 301°C
Pto. de fusión: 96 °C
Número MDL: MFCD00051750
Núm. CAS: 874-17-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/90/28933290.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C