D(+)-Rafinosa pentahidrato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAR0002-25GEA
43
EUR
TCIAR0002-25G
D(+)-Rafinosa pentahidrato ≥98.0% (by HPLC)
D(+)-Rafinosa pentahidrato
Formula:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O MW: 594,52 g/mol Pto. de fusión: 80 °C |
Número MDL:
MFCD00071590 Núm. CAS: 17629-30-0 Índice Merck: 12,08279 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +100 to +110 deg (C=10, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |