Purina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
J60999.06EA 721 EUR
J60999.06 J60999.03
Purina ≥97%
Purina
Formula: C₅H₄N₄
MW: 120,11 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215…217 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079221
Núm. CAS: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Índice Merck: 12,08129