Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Proveedor: Thermo Scientific
J60382.22EA 51.7 EUR
J60382.22 J60382.36 J60382.14
Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Polivinilpirrolidona
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Formula: (C₆H₉NO)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076626
Núm. CAS: 9003-39-8