Cadmio (II) sulfato 8/3-hidrato 99.0-102.0% (by EDTA titration), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cadmio (II) 8/3-hidrato
1243-04EA 210.47 EUR
1243-01 1243-04
Cadmio (II) sulfato 8/3-hidrato 99.0-102.0% (by EDTA titration), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cadmio (II) sulfato 8/3-hidrato
Formula: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 3,08 kg/l
Número MDL: MFCD02253000
Núm. CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01627
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CdSO₄.8/3 H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO₃) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %