Potasio peroxodisulfato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio persulfatoÁcido peroxidisulfúrico, sal dipotasio
46939.30EA 74.4 EUR
46939.30 46939.A1
Potasio peroxodisulfato ≥99.0% ACS
Potasio peroxodisulfato
Formula: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 2,477
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011386
Núm. CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,07741