Pirogalol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2,3-Trihidroxibenceno
, Ácido pirogálico
0289-04EA
0
EUR
0289-04
0289-01
Pirogalol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Pirogalol
Formula:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 130…135 °C Densidad: 1,453 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002192 Núm. CAS: 87-66-1 EINECS: 201-762-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,08184 |
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Melting Point | 131.0 - 135.0 °C |
Residue after Ignition | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |