2,5-Di-terc-butilhidroquinona
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12252500EA 69.6 EUR
EHERC12252500
2,5-Di-terc-butilhidroquinona
2,5-Di-terc-butilhidroquinona
Formula: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Pto. Ebullición: 334 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008825
Núm. CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8