Potasio yodato 0.05 M KIO3 (0.3N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
34274-1LEA
112.79
EUR
34274-1L
Potasio yodato 0.05 M KIO3 (0.3N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio yodato
Formula:
KlO₃ MW: 214 g/mol Densidad: 1,005 g/cm3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011406 Núm. CAS: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 |
Resultados test especificaciones
Factor | 0.998 - 1.002 |