Potasio yodato concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
38120-1EA
38120-1EAEA 65.64 EUR
38120-1EA
Potasio yodato concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio yodato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KlO₃
MW: 214 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002