Guanidinio cloruro 99%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J65485.36EA 177 EUR
J65485.36 J65485.A1 J65485.22
Guanidinio cloruro 99%, grado ultrapuro
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Densidad: 1,344
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Índice Merck: 13,04578
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg