Tioacetamida ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
|
Peligro
|
8984-01
Tioacetamida ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Tioacetamida
Crystals. Lot analysis on label.
Formula:
CH₃CSNH₂ MW: 75,13 g/mol Pto. de fusión: 113…114 °C Densidad: 1,336 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00008070 Núm. CAS: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Índice Merck: 12,09453 |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CH₃CSNH₂) | ≥99.0 % |
Melting Point | 111.0 - 114.0 °C |
Residue after Ignition | ≤0.050 % |