Ácido glicolico
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Peligro
EHERC14037500EA 79.5 EUR
EHERC14037500
Ácido glicolico
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
MW: 76,05 g/mol
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79…80 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,04511