Ácido 4-aminobutírico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: GABAÁcido γ-aminobutírico
J61307.09EA 24.2 EUR
J61307.09
Ácido 4-aminobutírico ≥99%
Ácido 4-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.)
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008226
Núm. CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Índice Merck: 13,00429