Urea 99%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Carbamida
J65769.22EA 30.1 EUR
J65769.22 J65769.36 J65769.A4
Urea 99%, grado ultrapuro
Urea
Formula: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1,335
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008022
Núm. CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
IR: 01-2119463277-33
Índice Merck: 13,09935
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg