D(-)-Glutamina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (R)-(-)-GlutaminaH-D-Gln-OH
J60784.03EA 45.9 EUR
J60784.03 J60784.14 J60784.06
D(-)-Glutamina ≥99%
D(-)-Glutamina
Kinase inhibitor; has antivasospastic properties
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065607
Núm. CAS: 5959-95-5