Espironolactona
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J60119.03EA 30.7 EUR
J60119.03 J60119.06 J60119.09
Espironolactona
Espironolactona
Antihypertensive potassium sparing diuretic; aldosterone receptor antagonist
Formula: C₂₄H₃₂O₄S
Pto. Ebullición: 597 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 207…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082250
Núm. CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Índice Merck: 12,08917