4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
|
Peligro
|
H33499.03EA
156
EUR
H33499.03
H33499.MD
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₉H₉F₄N MW: 207,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201070 Núm. CAS: 1373921-00-6 UN: 3267 ADR: 8,III |