2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Peligro
H33411.MDEA 62.9 EUR
H33411.MD H33411.03
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₉F₄N
MW: 207,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687196
Núm. CAS: 1323966-36-4
UN: 3259
ADR: 8,III