4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H31515.03EA
156
EUR
H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formula:
C₈H₈F₃NS MW: 207,21 g/mol Pto. Ebullición: 224…225 °C Densidad: 1,310 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190129 Núm. CAS: 128273-56-3 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...