Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAC1414-5GEA
440
EUR
TCIAC1414-5G
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Formula:
C₉H₁₅ClO₃ Pto. Ebullición: 141°C |
Número MDL:
MFCD00671507 Núm. CAS: 14794-32-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |