Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate 95%
Atención
H50714.03EA 187 EUR
H50714.03
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate 95%
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Formula: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671507
Núm. CAS: 14794-32-2