2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
H27579.03EA 414 EUR
H27579.03
2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860882
Núm. CAS: 111119-36-9