4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50559.06EA 467 EUR
H50559.06 H50559.03
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Pto. de fusión: 89…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272401
Núm. CAS: 64951-58-2