Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
12559.14EA
74.2
EUR
12559.14
12559.22
Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Tungsten boride
Formula:
BW Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049708 Núm. CAS: 12007-09-9 EINECS: 234-498-8 |