Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
12563.14EA
87.8
EUR
12563.14
12563.22
Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Molybdenum boride
Formula:
BMo MW: 106,75 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014219 Núm. CAS: 12006-98-3 EINECS: 234-492-5 |