Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
41664.22EA 176 EUR
41664.22 41664.14
Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Ditungsten pentaboride
Formula: B₅W₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049707
Núm. CAS: 12007-98-6
EINECS: 234-524-8