4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52862.03EA
127
EUR
H52862.03
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₅BO₃ MW: 194,04 g/mol Pto. de fusión: 128…132 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06659871 Núm. CAS: 850568-09-1 |