4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Atención
H53132.MDEA 41.2 EUR
H53132.MD
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363788
Núm. CAS: 871126-21-5