4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B22832.14EA 156 EUR
B22832.14 B22832.06 B22832.22
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,27 g/mol
Pto. de fusión: 93…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005962
Núm. CAS: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6
ADR: 8,III