2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
L14228.03EA 45.6 EUR
L14228.03
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole
Formula: C₈H₇NOS₂
Pto. de fusión: 193…198 °C
Número MDL: MFCD00185941
Núm. CAS: 55690-60-3
EINECS: 259-755-1