Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
38595.14EA 663 EUR
38595.14
Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Lithium hexafluoroantimonate
Formula: F₆LiSb
MW: 242,68 g/mol
Pto. Ebullición: Dec.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042319
Núm. CAS: 18424-17-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III