Potassium hydrogen diiodate, Supelco®
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04867.0050EA 135 EUR
1.04867.0050
Potassium hydrogen diiodate, Supelco®
Potassium hydrogen diiodate
Formula: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011400
Núm. CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 13 g/l (15 °C)
Molar Mass 389.91 g/mol
Bulk Density 1750 kg/m3
pH 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer