trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC0475-100GEA
95
EUR
TCIAC0475-100G
TCIAC0475-25G
TCIAC0475-500G
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₂O₄ MW: 172,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066203 Núm. CAS: 619-82-9 EINECS: 210-614-2 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |