7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAF0519-5GEA
206
EUR
TCIAF0519-5G
TCIAF0519-1G
7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
7-Fluoroquinaldine
Formula:
C₁₀H₈FN Pto. Ebullición: 120°C |
Número MDL:
MFCD02683029 Núm. CAS: 1128-74-1 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |