3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD2653-1GEA 55 EUR
TCIAD2653-1G TCIAD2653-5G
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide
Formula: C₁₅H₂₃Br
Número MDL: MFCD03701623
Núm. CAS: 62938-08-3
UN: 1759
ADR: 8,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/28/28979628.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 33.0 to 37.0 deg-C