2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Atención
H33470.MDEA 36 EUR
H33470.MD H33470.03
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201058
Núm. CAS: 1373920-71-8