(1-Ethylpropyl)benzene ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0305-1MLEA 171 EUR
TCIAE0305-1ML
(1-Ethylpropyl)benzene ≥99.0% (por GC)
(1-Ethylpropyl)benzene
Formula: C₁₁H₁₆
Pto. Ebullición: 191°C
Número MDL: MFCD00048663
Núm. CAS: 1196-58-3
UN: 3295
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/43/28967843.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %