4'-Hydroxyheptanophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAH0864-500GEA 659 EUR
TCIAH0864-500G TCIAH0864-25G
4'-Hydroxyheptanophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4'-Hydroxyheptanophenone
Formula: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,2800 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Número MDL: MFCD00191523
Núm. CAS: 14392-72-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/90/28970890.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency