α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H32228.06EA 512 EUR
H32228.06 H32228.03
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C (0,1 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842442
Núm. CAS: 149947-16-0
UN: 3265
ADR: 8,II