2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAT2428-5GEA
125
EUR
TCIAT2428-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ Pto. Ebullición: 73°C |
Número MDL:
MFCD06795676 Núm. CAS: 1073339-21-5 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |