1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene 98%
Atención
L20300.14EA 116 EUR
L20300.14
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene 98%
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO₂
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02030483
Núm. CAS: 3259-03-8
EINECS: 000-000-0